Merck
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
Synonim(y):
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
73-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1