Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 123,00 zł 92,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
92,25 zł
Cena katalogowa123,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
availability
not available in Japan, EU
refractive index
n20/D 1.438
density
1.167 g/mL at 25 °C
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 97% | description 96% |
| assay 95% | assay 95% | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.167 g/mL at 25 °C | density 2.090 g/mL at 25 °C | density 1.307 g/mL at 25 °C | density 1.117 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.438 | refractive index n20/D 1.563 | refractive index n20/D 1.371 | refractive index n20/D 1.433 (lit.) |
| functional group ether, hydroxyl | functional group iodo, ether | functional group ketone, fluoro | functional group ether, hydroxyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
189.0 °F
flash_point_c
87.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?