Merck
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-methylethylenediamine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Beilstein:
3588326
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
gęstość
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
Klucz InChI
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Mono-protected building block
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)