Merck
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-N-methyl-L-serine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.23
Beilstein:
8685334
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp
83-87 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)