Merck
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Synonim(y):
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.75
Beilstein:
5381988
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0%
aktywność optyczna
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)