Kluczowe dokumenty
154458
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
211-213 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Klucz InChI
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
10,11-dihydrodibenz[b,f][1,4]oksazepin-11-on może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?