Merck
154415
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
93-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dimetoksybenzonitryl został użyty do przygotowania 2,4-dimetoksybenzyloaminy[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 5-substituted 4-O-methyl tetramates.
Jones RC and Bates AD.
Tetrahedron Letters, 27(43), 5285-5288 (1986)