Merck
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
Synonim(y):
3-(Boc-amino)benzoic acid
Wybierz wielkość
10 G
895,00 zł
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
895,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
5813611
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)