Merck
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Klucz InChI
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)