Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł 757,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
757,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99%
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC(CNC([C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H17N3O4/c14-10(6-9-4-2-1-3-5-9)13(20)16-7-11(17)15-8-12(18)19/h1-5,10H,6-8,14H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
InChI key
NAXPHWZXEXNDIW-JTQLQIEISA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color - | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) cell analysis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?