Merck
152730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxypyridine
98%
Wybierz wielkość
25 G
470,00 zł
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
gęstość
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Widma FT-Raman i podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) 2-chloro-6-metoksypirydyny zostały zbadane[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(5), 1625-1632 (2011-03-09)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 2-chloro-6-methoxypyridine have been recorded in the range 3700-400 and 3700-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compound was carried out using the observed