Merck
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisole
97%
Synonim(y):
5-Methoxy-2-nitrotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Beilstein:
2328600
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Metylo-4-nitroanizol został użyty do przygotowania enaminy[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.