Merck
151602
Sigma-Aldrich
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
96%
Synonim(y):
2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
powder
mp
207 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 6-chloro-m-anizydyny (chlorowodorek 2-chloro-5-metoksyaniliny) może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)