Merck
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
124-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-cyjano-3-fenylopirogronian etylu został użyty do przygotowania 2-( 3,4-dimetoksyfenylo) -5-fenylo-3,4-dioksoadiponitrylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)