Merck
150576
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-carbonitrile, mixture of isomers
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
82-86 °C/10 mmHg (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CC1CC2CC1C=C2
InChI
1S/C8H9N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Klucz InChI
BMAXQTDMWYDIJX-KVARREAHSA-N
Opis ogólny
Uwodornienie 5-norborneno-2-karbonitrylu zostało zbadane przy użyciu analizy spektrometrycznej w czasie rzeczywistym[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roberto A Paz-Schmidt et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3665-3668 (2009-04-01)
A new approach for real-time mass spectrometric analysis and identification of intermediates in confined, pressurized vessels is presented. The high-pressure reaction media is depressurized, mixed with a solvent, and fed directly to the atmospheric pressure electrospray ionization source of a