Merck
150134
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-1-carboxylic acid
99%
Wybierz wielkość
5 G
406,00 zł
25 G
1050,00 zł
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
406,00 zł
25 G
1050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Beilstein:
129177
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
mp
164 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Klucz InChI
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas izochinolino-1-karboksylowy został użyty do przygotowania 4-cyjano-3-etoksy-1-hydroksy-5,6,7,8-tetrahydroizochinoliny[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Knoevenagel condensation of 2-carbethoxycyclohexanone and malononitrile: Synthesis of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5, 6, 7, 8-tetrahydroisoquinoline, an isomer of the abnormal product.
Kasturi TR and Sharma VK.
Tetrahedron, 31(6), 527-531 (1975)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases