Merck
147850
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal
95%
Synonim(y):
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-ene
Wybierz wielkość
5 G
434,00 zł
25 G
1240,00 zł
434,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
434,00 zł
25 G
1240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
434,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
Klucz InChI
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ketal etylenowy 2-cyklopenten-1-onu został użyty w syntezie 2,3,3,4,7,7-heksahydro-5-metylo-ind-5-en-1-onu ketalu etylenowego[1].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)