Kluczowe dokumenty
14664
Triphenylphosphine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~3.2 mmol/g loading
Synonim(y):
Copolymer of styrene and divinylbenzene, diphenylphosphinated, Diphenylphosphino-polystyrene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, diphenylphosphinated
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
zakres etykietowania
~3.2 mmol/g loading
Matryca
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?