Merck
146439
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitroaniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-nitrotoluene, 4-Nitro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
775772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
130-132 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Klucz InChI
XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Metylo-4-nitroanilina została użyta do przygotowania nanowłókien wyrównanych w płaszczyźnie techniką elektroprzędzenia[1]. Była ona odczynnikiem wyjściowym w syntezie izocyjanianu 3-chloro-5-metylofenylu[2]. Został użyty do osadzania polikrystalicznych cienkich warstw na Ag, Cu i Si za pomocą konwencjonalnego i częściowo zjonizowanego osadzania wiązką[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
315.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-Fluoro-, 3-chloro-and 3-bromo-5-methylphenylcarbamates of cellulose and amylose as chiral stationary phases for high-performance liquid chromatographic enantioseparation.
Chankvetadze B, et al.
Journal of Chromatography A, 787(1), 67-77 (1997)
Dmitry V Isakov et al.
ACS nano, 5(1), 73-78 (2010-12-15)
In-plane aligned nanofibers of organic 2-methyl-4-nitroaniline (MNA) were produced by the electrospinning technique using a 1:1 weight ratio with poly(l-lactic acid). The fibers are capable of enormous efficient optical second harmonic generation as strong as pure MNA crystals in powder
Partially ionized beam deposition of 2-methyl-4-nitroaniline thin films.
Nason TC, et al.
Journal of Applied Physics, 70(11), 6766-6773 (1991)
Zhenggong Wang et al.
ChemSusChem, 11(16), 2744-2751 (2018-05-29)
Polyimide-based materials provide attractive chemistries for the development of gas-separation membranes. Modification of inter- and intra-chain interactions is a route to improve the separation performance. In this work, copolyimides with Tröger's base (TB) monomers are designed and synthesized. In particular
Haruna Tahara et al.
The Journal of toxicological sciences, 42(2), 205-221 (2017-03-23)
The ATP assay is a highly sensitive and versatile method for measuring cytotoxicity. However, the correlation between the cell viability results obtained using the ATP assay and those obtained using direct cell counting has not been widely reported. Therefore, to