Merck
145807
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionyl chloride
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHBrCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.42
Beilstein:
773800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
131-133 °C (lit.)
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Klucz InChI
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromopropionyl chloride was used to synthesize cellulose macroinitiator for homogeneous atom transfer radical polymerization. It was used in the synthesis of 2-aminopropionyl polystyrene resin by Friedel Crafts reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solid-phase synthesis of C-terminal peptide amides using a photoremovable a-methylphenacylamido anchoring linkage.
Ajayaghosh A and Pillai VNR.
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section A, 100(5), 389-396 (1988)
Xiaofeng Sui et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2615-2620 (2008-09-09)
Cellulose-graft-poly(N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate) (cellulose-g-PDMAEMA) copolymers were prepared by homogeneous atom transfer radical polymerization (ATRP) under mild conditions. Cellulose macroinitiator was successfully synthesized by direct acylation of cellulose with 2-bromopropionyl bromide in a room temperature ionic liquid (RTIL), 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. Copolymers were