Próba
99%
Formularz
solid
bp
227 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?