Merck
14451
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-(4-biphenylyl)propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Beilstein:
1947575
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
powder
mp
88-92 °C
rozpuszczalność
chloroform: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CC(C)(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,16)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,16H,1-2H3
Klucz InChI
GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol on oxidation by graphite oxide (effcient oxidizing agent) yields 4-(prop-1-en-2-yl)-1,1′-biphenyl. It is converted into corresponding alkyl thiocyanate by using 2-chloro-1-methylpyridinium iodide (Mukaiyama reagent) in acetonitrile.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, an efficient reagent for the conversion of alcohols into alkyl thiocyanates both under solvent and solvent-free conditions.
Mokhtari B, et al
Tetrahedron Letters, 53(5), 491-493 (2012)
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)