About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
bp
112-116 °C/50 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
Sc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Klucz InChI
QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-dichlorobenzenotiol może być stosowany w syntezie radioznakowanych alkilo arylowych eterów i siarczków poprzez katalizę przeniesienia fazowego i metabolitów metylosulfonylu chlorowanego bifenylu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Phase transfer mediated synthesis of radiolabelled alkyl aryl ethers and sulphides.
Bergman A and Wachtmeister CA.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 24(8), 925-930 (1987)
An alternative synthesis of chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
Mortimer RD and Newsome WH.
Chemosphere, 32(5), 935-946 (1996)
Esma Khatun et al.
Nanoscale, 9(24), 8240-8248 (2017-06-06)
We report the synthesis of a new silver cluster, [Ag