Merck
143901
Sigma-Aldrich
Diethyl dimethylmalonate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
192 °C (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)