Merck
143596
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+
Klucz InChI
JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Opis ogólny
2,5-Dimethoxycinnamic acid forms 1:1 molecular complex with 3,5-dinitrocinnamic acid[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal Engineering-Where Do We Go from Here?
Sharma CVK.
Crystal Growth & Design, 2(6), 465-474 (2002)