Merck
141704
Sigma-Aldrich
2,4,5-Tribromoimidazole
97%
Wybierz wielkość
25 G
170,10 zł
170,10 zł
Cena katalogowa243,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
170,10 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HBr3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
170,10 zł
Cena katalogowa243,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1nc(Br)c(Br)[nH]1
InChI
1S/C3HBr3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
Klucz InChI
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,5-tribromoimidazol (2,4,5-TBI) po kondensacji z prekursorami cukrowymi daje nukleozydy 2,4,5-TBI[1].
Działania biochem./fizjol.
2,4,5-tribromoimidazol wywołuje zatrucie typowe dla rozprzęgaczy fosforylacji oksydacyjnej u szczurów[2].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R D Verschoyle et al.
Archives of toxicology, 56(2), 109-112 (1984-12-01)
2,4,5-tribromoimidazole and its 1-n-butylcarboxylate and 1-dimethylcarbamoyl derivatives, when administered to rats, induced poisoning typical of uncouplers of oxidative phosphorylation. At 48 h rats surviving a single toxic dose of 20-60 mg/kg developed permanent incoordination of the hindlimbs in the absence
Kirsten Benkendorff et al.
Natural product research, 18(5), 427-431 (2004-07-14)
From analysis by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), the presence of either 2,4,5-tribromo-1H-imidazole (1) or 3,4,5-tribromo-1H-pyrazole (2) was tentatively identified in lipophilic extracts from the egg masses of three muricid molluscs. Synthesis of these compounds, followed by comparison of the GC
R D Verschoyle et al.
Toxicology and applied pharmacology, 89(2), 175-182 (1987-06-30)
The trihalogenated imidazoles, trichloroimidazole (TCI), tribromoimidazole (TBI), and triiodoimidazole (TII), are in vitro uncouplers of oxidative phosphorylation with similar activities. Although TCI and TBI are also uncouplers in vivo, some doubt exists for TII, which is much less toxic and
Tun-Cheng Chien et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(23), 5743-5752 (2004-10-29)
A series of polyhalogenated imidazole nucleosides were designed and synthesized as ring-contracted analogues of 2,5,6-trichloro-1-(beta-D-ribofuranosyl)benzimidazole (TCRB) and its 2-bromo analogue (BDCRB) in an effort to explore the spatial limitation of the active pocket(s) in the target protein(s). 2,4,5-Trichloro-, 2-bromo-4,5-dichloro-, and
M Muneer et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 44(5), 331-337 (2001-11-07)
The photocatalysed degradation of two selected pesticide derivatives, namely 3-tert-butyl-5-chloro-6-methyluracil (terbacil) and 2,4,5-tribromoimidazole (TBI) has been investigated in aqueous suspensions of titanium dioxide (TiO2) under a variety of conditions employing a pH-stat technique. The degradation was studied by monitoring the