Merck
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
Wybierz wielkość
1 G
596,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
596,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Beilstein:
2649409
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
aktywność optyczna
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)