Merck
138215
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
153-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc2sc(N)nc12
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
2-Amino-4-methoxybenzothiazole on condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde affords tridentate Schiff bases. It reacts with 2,4,6-trichloro 1,3,5-triazine to give 2-(4-methoxybenzothiazol-2′-ylamino)-4-(phenylthioureido)-6-(substitutedthioureido)-1,3,5-triazines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)
Synthesis of Some New 2-(4-Methoxybenzothiazol-2'-yl amino)-4-(2-chloro-4-trifluoromethylanilino)-6-(substituted thioureido)-1, 3, 5-triazine as Antifungal Agents.
Sareen V, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 185(1), 140-146 (2009)