Merck
137561
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
98%
Synonim(y):
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
Wybierz wielkość
100 ML
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
205,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
969340
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
6.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
rozpuszczalność
Cellosolve: miscible
Stoddard solvent: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
carbon tetrachloride: miscible
cyclohexanone: miscible
diethyl ether: soluble
diethylene glycol: miscible
ethanolamine: miscible
ethyl acetate: miscible
kerosene: miscible
mineral spirits: miscible
neatsfoot oil: miscible
petroleum ether: miscible
soybean oil: miscible
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
Klucz InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Metylo-1-pentyn-3-ol działa jako inicjator podczas syntezy polilaktydu zakończonego propargilem metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia[1].
Zastosowanie
3-Metylo-1-pentyn-3-ol jest alkoholem propargilowym, który może być stosowany jako:
  • Reagent do syntezy α-metylenowych cyklicznych węglanów w reakcji z dwutlenkiem węgla.[2]
  • Reagent w syntezie inhibitorów CDK opartych na 2,6,9-podstawionych purynach.[3]
  • Inicjator w syntezie polilaktydu z terminalną grupą propargylową poprzez polimeryzację L-laktydu z otwarciem pierścienia.[1]
Działania biochem./fizjol.
3-Metylo-1-pentyno-3-ol jest środkiem uspokajającym i indukuje wątrobowy P4503A u myszy[4].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Teräväinen et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 49(2), 198-199 (1986-02-01)
Six patients with essential tremor tested in the therapeutic effectiveness of a 6-carbon alcohol, methylpentynol, 200 mg/day, against placebo in a randomised double-blind clinical cross-over trial. The effect of methylpentynol on postural tremor amplitude was not different from that of
Preparation of propargyl-terminated polylactide by the bulk ring-opening polymerization.
Liu X, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 46(10), 937-942 (2009)
M I Walash et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 68(6), 1209-1212 (1985-11-01)
Titrimetric and spectrophotometric titration methods are described for the quantitative determination of acetylenic hypnotics ethchlorvynol, ethinamate, and meparfynol carbamate as pure substances and in dosage forms. The methods involve the use of different brominating agents. A known excess of the
Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors: development of a general strategy for the construction of 2, 6, 9-trisubstituted purine libraries. Part 3
Brun V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(46), 8169-8171 (2001)
Yanlong Gu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(2), 391-394 (2004-01-17)
Reactions of propargylic alcohols with CO(2) in a [BMIm][PhSO(3)]/CuCl catalytic system to produce the corresponding alpha-methylene cyclic carbonates were conducted with high yields. Mild reaction conditions, enhanced rates, improved yields, and recyclable ionic liquid catalyst systems are the remarkable features