Kluczowe dokumenty
137111
Ethoxyacetic acid
98%
Synonim(y):
O-Ethylglycolic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?