Merck
132713
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
98%
Synonim(y):
4-Nitro-2,6-xylenol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H2(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Beilstein:
1873275
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
168 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Klucz InChI
FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-dimetylo-4-nitrofenol został użyty do zbadania wymagań dyspozycyjnych dla wiązania p-nitrofenolu i p-nitrofenolanu sodu z substratami podobnymi do cykloheksaamylazy[1]. Zastosowano go jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu 4-nitrofenolu i 3-metylo-4-nitrofenolu w ludzkim moczu metodą chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas [2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disposition requirements for binding in aqueous solution of polar substrates in the cyclohexaamylose cavity.
Bergeron RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 99(15), 5146-5151 (1977)
Juan V Sancho et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 16(7), 639-645 (2002-03-29)
The potential of liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) for the determination of pesticide metabolites in human urine at the sub-ppb level is explored. Metabolites from two organophosphorous pesticides, 4-nitrophenol (from parathion and parathion-methyl) and 3-methyl-4-nitrophenol (from fenitrothion)
Tomohiro Ito et al.
Environmental science and pollution research international, 26(22), 22747-22755 (2019-06-07)
Secondary organic aerosol (SOA) is a component of airborne particulate matter in urban areas. However, their toxicities remain incompletely understood. In this study, we investigated the oxidative and inflammatory potency of SOA derived from three different volatile organic compounds (α-pinene