132152
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
Asaronaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3