Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 590,00 zł 442,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
442,50 zł
Cena katalogowa590,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
131-133 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
InChI key
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
Application
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥95.0% (HPLC) | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 131-133 °C (lit.) | mp 89-93 °C (lit.) | mp 158-162 °C | mp 260-262 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group nitrile | functional group carboxylic acid | functional group bromo |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?