Merck
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
Synonim(y):
2-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
145-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
Klucz InChI
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)