Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł 247,35 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł 546,55 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H2(CH2OH)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-036-4
MDL number:
Assay:
95%
247,35 zł
Cena katalogowa291,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
5.8 (vs air)
Quality Segment
assay
95%
impurities
<3% sodium hydroxide
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cc1cc(CO)c(O)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,10-12H,4-5H2,1H3
InChI key
KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99% | description 90% | description 97% |
| assay 95% | assay 99% | assay 90% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 128-130 °C (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) | mp 85-87 °C (lit.) | mp 130-132 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group amine | functional group - |
| impurities <3% sodium hydroxide | impurities - | impurities - | impurities - |
| vapor density 5.8 (vs air) | vapor density 3.72 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?