Przejdź do
SML0769
Cu-ATSM
≥98% (HPLC), peroxynitrite inhibitor, powder
Synonim(y):
CuII(ATSM), Diacetylbis(N(4)-methylthiosemicarbazonato) copper(II), [[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-methylhydrazinecarbothioamidato]]] copper
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
539,00 zł
458,15 zł
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14CuN6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
458,15 zł
Cena katalogowa539,00 złZaoszczędź 15%
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cu-ATSM, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, brown to dark red-brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1) and subsequent nitration of cellular proteins. CuII(ATSM) significantly delayed onset of disease (paralysis and prolonged lifespan) in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mice model. Also, Cu-ATSM was reported to lower lipid peroxidation in a model of ischemicreperfusion injury. Cu-ATSM subsequently was shown to inhibit ferroptosis with a potency similar to Liproxstatin-1.
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2675SML3488B9935
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
color
, brown to dark red-brown
color
dark green to black
color
, Faint brown to dark red
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)