128430
L-Glutamic acid
99%
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +31.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 140 gm/l at 100 degrees c
H2O: soluble 21.86 gm/l at 50 degrees c
H2O: soluble 55.32 gm/l at 75 degrees c
H2O: soluble 8.64 gm/l at 25 degrees c
hydrochloric acid: soluble 10% in 1 N, clear, colorless
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1