Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-522-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4155097
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
180 °C
solubility
1 M HCl: soluble
SMILES string
O.NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
InChI key
OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Glutamic acid is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-Glutamic acid and the non-proteinogenic amino acid D-Glutamic acid. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
Biochem/physiol Actions
Excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at kainate, NMDA, AMPA, and metabotropic glutamatergic receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?