Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 cm2 | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł 361,50 zł |
100 cm2 | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
361,50 zł
Cena katalogowa482,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.998% trace metals basis
form
foil
composition
Sn
reaction suitability
core: tin
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
greener alternative category
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
100 × 100 mm (approximately 36 g)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis | description foil, thickness 0.127 mm, 99.9% | description foil, thickness 0.007 mm, 4 mm diameter, purity 99.95% | description foil, thickness 0.007 mm, 8 mm diameter, purity 99.95% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.998% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.95% | assay 99.95% |
| density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) |
| mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
| resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?