Kluczowe dokumenty
127906
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
95%
Synonim(y):
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?