Merck
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Synonim(y):
1,4-bis(dimetyloamino)-2-buten, N ,N,N,N ′-tetrametylo-1,4-diamino-2-buten
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Klucz InChI
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)