Merck
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Synonim(y):
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4587 (lit.)
tw
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)