Merck
126314
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2,3-dimetoksybenzylowy został użyty do zbadania wpływu izotopu rozpuszczalnika (D2O w porównaniu z H2O) na wydajność fotometanolizy i intensywność fluorescencji[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)