Przejdź do
PHR3330
2-Chlorobenzoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
907340
MDL number:
eCl@ss:
25140904
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
packaging
pkg of 50 mg
mp
138-140 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135577
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
98%
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
100
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
mp
138-140 °C (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobenzoic acid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)