Merck
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
Synonim(y):
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
201-203 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
Opis ogólny
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.