Key Documents
124214
Ethylene glycol butyl ether
99%
Synonim(y):
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
473 °F
granice wybuchowości
10.6 %
dostępność
not available in USA and Canada
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?