Merck
122432
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
97%
Synonim(y):
4-Cyano-1-naphthylamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
174.5-176.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
Klucz InChI
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile on hydrolysis yields 4-amino-1-naphthoic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted