Merck
Z755745
MultiTherm shaker with heating and cooling
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonim(y):
Cyfrowa wytrząsarka do suchej kąpieli, Wytrząsarka do suchych kąpieli, inkubator z wytrząsaniem, wytrząsanie suchego bloku
Wybierz wielkość
1 EA
15 409,00 zł
15 409,00 zł
Cena katalogowa16 220,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
15 409,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.73
15 409,00 zł
Cena katalogowa16 220,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
orbit: 3 mm diam.
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H5000-HC-E with UK plug
Parametry
-20-100 °C temp. range (ambient)
200-1500 rpm speed
szer. × śr. × wys.
8.25 in. (21 cm) × 11.5 in. (29 cm) × 8.25 in. (21 cm)
Opis ogólny
Wytrząsarka MultiTherm to worteksator z regulacją temperatury, przydatny w różnych zastosowaniach biologii molekularnej. Pomimo niewielkich rozmiarów 8 x 11 cali, wszystkie popularne probówki i płytki są kompatybilne, w tym aż 6 probówek o pojemności 50 ml.
Ustawienia prędkości, czasu i temperatury są stale widoczne na wyświetlaczu LCD, jednocześnie pokazując zarówno wartości rzeczywiste, jak i wybrane. Zintegrowana kontrola nadmiernej temperatury zapewnia długą żywotność, bezpieczeństwo i integralność próbki.
Bloki dostępne osobno, mieszczą probówki od 0,2 ml do 50 ml.
  • Szybkość ogrzewania: 5°C/min.
  • Szybkość chłodzenia: 2,5°C/min.
  • Przyrost prędkości: 10 obr.
  • Timer: od 1 min. do 99 godz. 99 min./ciągły
  • Wyprofilowane studzienki zapewniają równomierne ogrzewanie
  • Funkcja łączenia sekwencji do łączenia lub powtarzania programów
Informacje prawne
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)