Merck
118486
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-3-pentanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)(OH)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-7(4,8)6(2)3/h6,8H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
RFZHJHSNHYIRNE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Dimethyl-3-pentanol was used in a study to determine the uptake rates for different compounds of various polarities by polydimethylsiloxane-based permeation passive air sampler[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suresh Seethapathy et al.
Journal of chromatography. A, 1217(50), 7907-7913 (2010-11-12)
Polydimethylsiloxane (PDMS) has low permeability towards water vapour and low energy of activation of permeation towards volatile organic compounds (VOCs) when compared to many other polymers. Suitability of the material for use in permeation-type passive air samplers was tested as