Merck
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
Wybierz wielkość
25 G
162,00 zł
162,00 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
162,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
162,00 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-cyjanofenyloacetonitryl ulega reakcji karbocyklizacji z bromoakrylonitrylem, dając naftyloaminę[1].
Zastosowanie
2-cyjanofenyloacetonitryl może być stosowany w syntezie 2,5-difenylopirazyny[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)